Learn More
Ethyl 4-aminobenzoate, 98%, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 94-09-7 | C9H11NO2 | 165.19 g/mol
32.35€ - 321.00€
Identificatori chimici
CAS | 94-09-7 |
---|---|
Formula molecolare | C9H11NO2 |
Molecular Weight (g/mol) | 165.19 |
Numero MDL | MFCD00007892 |
InChI Key | BLFLLBZGZJTVJG-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | benzocaine, ethyl aminobenzoate, ethyl p-aminobenzoate, americaine, anesthesin, anaesthesin, ethoform, norcaine, orthesin, parathesin |
PubChem CID | 2337 |
ChEBI | CHEBI:116735 |
IUPAC Name | ethyl 4-aminobenzoate |
SMILES | CCOC(=O)C1=CC=C(N)C=C1 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10582161
|
Thermo Scientific Acros
150781000 |
100 g | Plastic bottle |
32.35€
100g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10766541
|
Thermo Scientific Acros
150785000 |
500 g | Plastic bottle |
92.45€
500g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11995331
|
Thermo Scientific Acros
150780025 |
2.5 kg | Plastic bottle |
321.00€
2.50kg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
94-09-7 | |
165.19 | |
BLFLLBZGZJTVJG-UHFFFAOYSA-N | |
2337 | |
ethyl 4-aminobenzoate |
C9H11NO2 | |
MFCD00007892 | |
benzocaine, ethyl aminobenzoate, ethyl p-aminobenzoate, americaine, anesthesin, anaesthesin, ethoform, norcaine, orthesin, parathesin | |
CHEBI:116735 | |
CCOC(=O)C1=CC=C(N)C=C1 |
Specifica
Ethyl 4-aminobenzoate | |
89.0°C to 92.0°C | |
172°C (17.0 hPa) | |
Authentic | |
C9H11NO2 | |
MFCD00007892 | |
15,1088 | |
Solubility in water: 1g/2500mL. Other solubilities: 1g/5mL alcohol,1g/2mL chloroform,1g/4mL ether,ca. 1g/40mL expressed almond oil or olive oil | |
CCOC(=O)C1=CC=C(N)C=C1 | |
165.19 | |
CHEBI:116735 | |
98% |
94-09-7 | |
White | |
>100°C | |
97.5% min. (GC) | |
H2NC6H4CO2C2H5 | |
14,422 | |
benzocaine, ethyl aminobenzoate, ethyl p-aminobenzoate, americaine, anesthesin, anaesthesin, ethoform, norcaine, orthesin, parathesin | |
BLFLLBZGZJTVJG-UHFFFAOYSA-N | |
ethyl 4-aminobenzoate | |
2337 | |
165.19 | |
Crystalline Powder |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause an allergic skin reaction.
GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses,if present a
GHS Signal Word: Warning
missing translation for 'einecsNumber' : 202-303-5
- Ethyl 4-aminobenzoate
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.