Learn More
Ethyl 4-aminobenzoate, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11995331 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
CAS: 94-09-7 | C9H11NO2 | 165.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 94-09-7
Formula molecolare C9H11NO2
Molecular Weight (g/mol) 165.19
Numero MDL MFCD00007892
InChI Key BLFLLBZGZJTVJG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzocaine, ethyl aminobenzoate, ethyl p-aminobenzoate, americaine, anesthesin, anaesthesin, ethoform, norcaine, orthesin, parathesin
PubChem CID 2337
ChEBI CHEBI:116735
IUPAC Name ethyl 4-aminobenzoate
SMILES CCOC(=O)C1=CC=C(N)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl 4-aminobenzoate
Punto di fusione 89.0°C to 92.0°C
Colore White
Punti di ebollizione 172°C (17.0 hPa)
Punto d'infiammabilità >100°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare H2NC6H4CO2C2H5
Quantità 2.5 kg
Beilstein 14,422
Indice di Merck 15,1088
Informazioni di solubilità Solubility in water: 1g/2500mL. Other solubilities: 1g/5mL alcohol,1g/2mL chloroform,1g/4mL ether,ca. 1g/40mL expressed almond oil or olive oil
Peso formulazione 165.19
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ethyl 4-aminobenzoate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.