Learn More
Soluzione EDTA, 0.1M
Used in electrophoresis and molecular biology applications. EDTA Disodium Salt Solution, 0.1M, Chem-Lab is a chelator of divalent cations for use in TH titrations. Solution contains 37.224g EDTA diNa · 2H2O per liter of water (0.01 M). Sol A = 10°FH/mL or 5.6°DH/mL.
20.89€ - 62.57€
Identificatori chimici
CAS 6381-92-6
Formula molecolare C10H18N2Na2O10
Molecular Weight (g/mol) 372.24
Numero MDL MFCD00150037,MFCD00003541
InChI Key OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo edta disodium salt, cal-ex decalcifier, buffer solution, ph 10.00, sodium di ethylenediamine tetraacetate dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt, standard solution, sodium di ethylenediamine tetraacetate standard solution, ethylenedinitrilo tetraacetic acid disodium, dihydrate, reagent, acs
PubChem CID 44120005
SMILES O.O.[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
11933153
SDS Vedere i documenti
Chem Lab
CL0505060500
500 mL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10214142
SDS Vedere i documenti
Chem Lab
CL05.0506.1000
1 l
20.89€
1L
11953153
SDS Vedere i documenti
Chem Lab
CL05.0506.5500
5 L
62.57€
5L
Descrizione
Descrizione
EDTA Disodium Salt Dihydrate is a chelator of divalent cations. It inhibits enzymes, such as metalloproteases, that require divalent cations for activity. It is also used in many enzyme buffers and as an enzyme inactivator at high concentrations.
Specifica
Identificatori chimici
6381-92-6
372.24
OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
44120005
C10H18N2Na2O10
MFCD00150037,MFCD00003541
edta disodium salt, cal-ex decalcifier, buffer solution, ph 10.00, sodium di ethylenediamine tetraacetate dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt, standard solution, sodium di ethylenediamine tetraacetate standard solution, ethylenedinitrilo tetraacetic acid disodium, dihydrate, reagent, acs
O.O.[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
Specifica
6381-92-6
Colorless
±9
Odorless
MFCD00150037,MFCD00003541
Soluble
O.O.[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
372.24
372.24g/mol
Liquid
0°C
1.02g/cm3
100°C
C10H18N2Na2O10
edta disodium salt, cal-ex decalcifier, buffer solution, ph 10.00, sodium di ethylenediamine tetraacetate dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt, standard solution, sodium di ethylenediamine tetraacetate standard solution, ethylenedinitrilo tetraacetic acid disodium, dihydrate, reagent, acs
OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
disodium 2-({2-[(carboxylatomethyl)(carboxymethyl)amino]ethyl}(carboxymethyl)amino)acetate dihydrate
44120005
0.1mol/L (± 0.0004, 20°C)