Learn More
Soluzione EDTA, 0.1M
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 l
5 L
Descrizione
EDTA Disodium Salt Dihydrate is a chelator of divalent cations. It inhibits enzymes, such as metalloproteases, that require divalent cations for activity. It is also used in many enzyme buffers and as an enzyme inactivator at high concentrations.
Specifica
Specifica
Punto di fusione | 0°C |
Colore | Colorless |
Densità | 1.02g/cm3 |
pH | ±9 |
Punti di ebollizione | 100°C |
Odore | Odorless |
Quantità | 5 L |
Informazioni di solubilità | Soluble |
IUPAC Name | disodium;2-[2-[bis(carboxymethyl)amino]ethyl-(carboxylatomethyl)amino]acetate;dihydrate |
Peso formulazione | 372.24g/mol |