Learn More
Ansell™ Edge™ 40-517 Series Gray Nitrile Medium Weight Gloves
For quick and accurate handling providing comfort and breathability.
155.00€
Specifica
Materiale parte posteriore | Nitrile Foam |
---|---|
Certificazione/Conformità | CE Mark, CATEGORY II EN 388 : 4121, EN 1149 |
Materiale polso | Nitrile Foam |
Coating Material | Nitrile Foam |
Product Type | Mediumweight Gloves |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12650892
|
Ansell™
40157090 |
9 |
155.00€
12 paia |
Spedizione stimata: 01-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
12640892
|
Ansell™
40157100 |
10 |
155.00€
12 paia |
Spedizione stimata: 01-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Moulds to hand ensuring improved movement and dexterity
- Porous nitrile coating helps channel oil away from glove surface for firmer grip
- Fully-coated finish
- Cut and sewn construction
- Interlock cotton liner
- Safety cuff
Specifica
Nitrile Foam | |
Nitrile Foam | |
Mediumweight Gloves | |
Safety | |
Fully coated-palm | |
Superior abrasion, cuts and tearing resistance |
CE Mark, CATEGORY II EN 388 : 4121, EN 1149 | |
Nitrile Foam | |
40-517 | |
Interlock Cotton | |
144 Pairs | |
40-517 |