Learn More
Ansell™ Edge™ 40-517 Series Gray Nitrile Medium Weight Gloves
For quick and accurate handling providing comfort and breathability.
Marca:  Ansell™ 40157100
106.69 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 12640892
  • 155.00€ / 12 paia
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 01-08-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Moulds to hand ensuring improved movement and dexterity
  • Porous nitrile coating helps channel oil away from glove surface for firmer grip
  • Fully-coated finish
  • Cut and sewn construction
  • Interlock cotton liner
  • Safety cuff
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Nitrile Foam
Nitrile Foam
Mediumweight Gloves
40-517
Interlock Cotton
144 Pairs
40-517
CE Mark, CATEGORY II EN 388 : 4121, EN 1149
Nitrile Foam
10
Safety
Fully coated-palm
Superior abrasion, cuts and tearing resistance