Learn More
Buerkle™ Chiusura Easy-Click™
Regulate the flow of liquids and gasses with these hose clips. ™™ The closure compresses the hose over a wide area against the steel hook to prevent damage to the hose.
3.40€ - 7.10€
Specifica
Tipo | Clip di chiusura a scatto per tubi Stop-it up |
---|---|
Materiale | PVDF, acciaio, zincato |
Da utilizzare con (applicazione) | Può essere usato ovunque sia necessario regolare o arrestare il flusso all'interno di tubi contenenti liquidi o gas |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10770543
|
Buerkle™
8619-0105 |
Blu | Diam. est. 10 mm Tubi flessibili |
3.40€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
10628992
|
Buerkle™
8619-0104 |
Yellow | Tubi flessibili con diam. esterno di 20 mm |
3.40€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
10229251
|
Buerkle™
8619-0155 |
Blu | Diam. est. 15 mm Tubi flessibili |
5.65€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
10554772
|
Buerkle™
8619-0152 |
Red | Tubi flessibili con diam. esterno di 15 mm |
5.65€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
10584932
|
Buerkle™
8619-0156 |
Verde | Diam. est. 15 mm Tubi flessibili |
5.65€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
10331712
|
Buerkle™
8619-0202 |
Red | Tubi flessibili con diam. esterno da 20 mm |
7.10€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
10789222
|
Buerkle™
8619-0206 |
Verde | Tubi flessibili con diametro esterno di 20 mm |
7.10€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
Descrizione
- Can be opened and closed in any position without tiresome screwing on and off
- Made from heat and chemical resistant plastic PVDF and a galvanized steel clamp
- Works with existing hose connections
- Temperature resistant up to 140°C
- For flexible hoses with outer Ø up to 10mm, 15mm and 20mm
- Available in four fresh colors
- Possibilità di apertura e chiusura in qualsiasi posizione semplicemente avvitando o svitando la vite
- In plastica PVDF resistente a calore e sostanze chimiche e con fascetta in acciaio zincato
- Compatibile con i raccordi per tubi flessibili esistenti
- Resistente a temperature fino a 140°C
- Per tubi flessibili con diam. esterno Ø fino a 10 mm, 15 mm e 20 mm
- Disponibile in quattro colori brillanti
Chiusura Easy-Click: stop-it può essere aperto e chiuso in qualsiasi posizione, senza fastidiosi avvitamenti e svitamenti. Materiale di alta qualità: stop-it realizzato in plastica PVDF resistente al calore e agli agenti chimici. Il morsetto è in acciaio zincato.
Specifica
Clip di chiusura a scatto per tubi Stop-it up | |
PVDF, acciaio, zincato | |
Può essere usato ovunque sia necessario regolare o arrestare il flusso all'interno di tubi contenenti liquidi o gas |