Learn More
Buerkle™ Chiusura Easy-Click™
Regulate the flow of liquids and gasses with these hose clips. ™™ The closure compresses the hose over a wide area against the steel hook to prevent damage to the hose.
Marca:  Buerkle™ 8619-0202
6.55 EUR valido fino al 2025-06-13
Usa il codice promo "24123" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10331712
  • 7.10€ / Pezzo
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Can be opened and closed in any position without tiresome screwing on and off
  • Made from heat and chemical resistant plastic PVDF and a galvanized steel clamp
  • Works with existing hose connections
  • Temperature resistant up to 140°C
  • For flexible hoses with outer Ø up to 10mm, 15mm and 20mm
  • Available in four fresh colors
Easy-Click closure - stop-it can be opened and closed in any position - without tiresome screwing on and off. High quality material - stop-it made from the heat resistant and chemical resistant plastic PVDF. The clamp is galvanised steel.
Specifica
Specifica
20 mm
PVDF, acciaio, zincato
Può essere usato ovunque sia necessario regolare o arrestare il flusso all'interno di tubi contenenti liquidi o gas
Red
Clip di chiusura a scatto per tubi Stop-it up
Tubi flessibili con diam. esterno da 20 mm
Rosso
Documenti
One moment while we fetch your results.
Certificati
Promozioni
Promozioni
Titolo del prodotto
Buerkle™ Chiusura Easy-Click™ > Color: Red; for diaemeter: up to 20mm