Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Reduction Adapter, socket/cone
Reduction from sleeve to core.
Marca:  DWK Life Sciences 286542507
197.60 EUR valido fino al 2025-06-13
Usa il codice promo "24123" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15844818
  • 208.00€ / pezzi 10
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 29-07-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Adapters are used to connect two components with different NS sizes. DURAN™ reducers allow the connection of a larger sleeve to a smaller core.
  • Reducers allow the connection of a larger sleeve to a smaller core and thus the use of differently sized ground joint components.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
10/Pk.
Connection of two components with different standard ground joint sizes
Socket NS 24/29, Cone NS 14/23