Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Reduction Adapter, socket/cone
Reduction from sleeve to core.
Marca:  DWK Life Sciences 286548107
Codice prodotto. 10305101
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Adapters are used to connect two components with different NS sizes. DURAN™ reducers allow the connection of a larger sleeve to a smaller core.
  • Reducers allow the connection of a larger sleeve to a smaller core and thus the use of differently sized ground joint components.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
10/Pk.
Connection of two components with different standard ground joint sizes
Socket NS 29/32, Cone NS 19/26