Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Long Ground Cone with tip, finished
For ground joints in the high-vacuum range with extension.
199.00€ - 323.00€
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Joint Size Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Joint Size Prezzo Quantità e disponibilità  
15834588
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
286164809
13 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15854588
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
286166407
22 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
The DURAN™ long ground cores with outlet combine the advantages of long ground and outlet cores.
  • Ground (finer grinding quality, less roughness depth)
  • The larger ground surface is suitable for use in high-vacuum applications.
  • With drain
  • Tight closure due to standard ground joint
  • Glass articles for further processing