Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Long Ground Cone with tip, finished
For ground joints in the high-vacuum range with extension.
Marca:  DWK Life Sciences 286166407
Codice prodotto. 15854588
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
The DURAN™ long ground cores with outlet combine the advantages of long ground and outlet cores.
  • Ground (finer grinding quality, less roughness depth)
  • The larger ground surface is suitable for use in high-vacuum applications.
  • With drain
  • Tight closure due to standard ground joint
  • Glass articles for further processing
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
The additional outlet can also be used as an attachment point for extensions for various purposes, e.g. as an inlet pipe; Installation in glass apparatus and devices
22 mm
NS 24/40
1.8 mm