Learn More
DWK Life Sciences Tappo a vite per alte temperature DURAN™, rivestito in PTFE, silicone polimerizzato al perossido, PBT rosso
Tappo a vite con rivestimento interno a tenuta per resistenza alle alte temperature e agli agenti chimici.
26.88€ - 114.00€
Specifica
Colore | Red |
---|---|
Descrizione | Tappo a vite |
Da utilizzare con (applicazione) | Autoclaving of media and reagents; Preparation of media and reagents; Suitable for dry heat sterilization; Pressure applications; Storage of corrosive reagents; Chemical and thermal reactions; Long term / archival storage of samples, media and reagents; Sampling; Transport and shipping |
Materiale | PBT, ETFE, Fiberglass |
Quantità | 10/Pk. |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni filettatura (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni filettatura (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11792332
|
DWK Life Sciences
292401305 |
GL 25 |
50.60€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11702342
|
DWK Life Sciences
292401905 |
GL 32 |
75.15€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10222161
|
DWK Life Sciences
292402807 |
GL 45 |
114.00€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11796838
|
DWK Life Sciences
292400806 |
GL 14 |
26.88€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11706848
|
DWK Life Sciences
292401108 |
GL 18 |
29.95€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
The red polybutylene terephthalate (PBT) GL cap and ETFE pouring rings offer greater thermal and chemical resistance than the equivalent polypropylene components. Screw cap seal has a PTFE faced cap liner for efficient sealing. ETFE pouring ring ensures drip free pouring.
- Excellent chemical resistance due to PTFE coating
- Cap liner forms a tight seal with bottle Peroxide catalysed silicone
- Peroxide catalysed silicone
- Suitable for PBT screw caps and tamper-evident screw caps
- Fully compliant with current international food contact regulations
Specifica
Red | |
Autoclaving of media and reagents; Preparation of media and reagents; Suitable for dry heat sterilization; Pressure applications; Storage of corrosive reagents; Chemical and thermal reactions; Long term / archival storage of samples, media and reagents; Sampling; Transport and shipping | |
10/Pk. | |
PTFE-coated Silicone | |
PBT with Glass Fiber |
Tappo a vite | |
PBT, ETFE, Fiberglass | |
Polibutilene tereftalato (PBT) con fibra di vetro | |
PTFE/Silicone |