Learn More
DWK Life Sciences Tappo a vite per alte temperature DURAN™, rivestito in PTFE, silicone polimerizzato al perossido, PBT rosso
Tappo a vite con rivestimento interno a tenuta per resistenza alle alte temperature e agli agenti chimici.
Marca: DWK Life Sciences 292401905
46.69 EUR valido fino al 2025-06-30
Usa il codice promo "24156" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Il tappo GL in polibutilene tereftalato (PBT) rosso e gli anelli antigoccia in ETFE offrono una maggiore resistenza termica e chimica rispetto ai componenti in polipropilene equivalenti. La guarnizione del tappo a vite è dotata di un rivestimento in PTFE per una tenuta efficiente. L'anello antigoccia in ETFE garantisce travasi senza gocce.
- ricambio, tappo, rivestimento, silicone, guarnizione, tenuta, vmq, ptfe, rivestimento, vite, tappo
- Eccellente resistenza chimica grazie al rivestimento in PTFE
- Il rivestimento del tappo consente una tenuta ermetica con il silicone catalizzato al perossido del flacone
- Silicone catalizzato al perossido
- Adatto per tappi a vite in PBT e tappi a vite antimanomissione
- Completamente conforme alle attuali normative internazionali in materia di contatto con gli alimenti
Specifica
Rosso | |
Conservazione di campioni e reagenti; raccolta dei campioni, trasporto e spedizione | |
10/conf. | |
GL 32 | |
Non autoclavabile | |
PBT con fibra di vetro |
Tappo a vite | |
PBT, ETFE, PTFE, silicone, fibra di vetro, ETFE, Fiberglass | |
Polibutilene tereftalato (PBT) con fibra di vetro | |
PTFE-coated Silicone | |
PTFE/silicone | |
41 mm |
Promozioni
-
Diversi produttori
Spotlight
Big discounts are available on a range of popular products including chemicals, lab essentials, equipment, consumables, life science and safety products.Codice sconto: 24156Scade: 2025-06-30