Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Tubo in vetro Duran™
Provides for quick and easy leak-tight connection of apparatus in the laboratory. Lenz Laborglasinstrumente™ Tubes with Socket and Cone are manufactured from durable DURAN™ borosilicate glass.
17.00€ - 19.00€
Specifica
Quantità 1Pack
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Cone Size Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Cone Size Prezzo Quantità e disponibilità  
10589951
Vedere i documenti
Lenz Laborglasinstrumente™
01101411
NS 14/23
17.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 21-08-2025
Aggiungi al carrello
10671892
Vedere i documenti
Lenz Laborglasinstrumente™
01101422
NS 19/26
19.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 07-08-2025
Aggiungi al carrello
11846144
Vedere i documenti
Lenz Laborglasinstrumente™
01101444
NS 29/32
18.72€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 28-07-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Available in a range of socket/cone sizes
  • Corrosion-free and resistant to thermal shock
  • With conical joint, featurig high taper accuracy and excellent tightness
Specifica
Specifica
1Pack