Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Tubo in vetro Duran™
Provides for quick and easy leak-tight connection of apparatus in the laboratory. Lenz Laborglasinstrumente™ Tubes with Socket and Cone are manufactured from durable DURAN™ borosilicate glass.
Marca:  Lenz Laborglasinstrumente™ 01101444
Codice prodotto. 11846144
  • 18.72€ / Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 28-07-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Available in a range of socket/cone sizes
  • Corrosion-free and resistant to thermal shock
  • With conical joint, featurig high taper accuracy and excellent tightness
Specifica
Specifica
Confezione da 1
NS 29/32