Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Adattatore di espansione in vetro Duran™
Provides for secure and easy connection from a small cone to a large socket in glass tubing. Lenz Laborglasinstrumente™ Expansion Adapters with Ground Joints are manufactured from durable DURAN™ borosilicate glass.
17.00€ - 26.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | DIN 12257 and in addition to DIN standard |
---|---|
Materiale | Duran Glass |
Product Type | Expansion Adapter |
Quantità | 1 Ea. |
Codice del prodotto | Marca | Cone Size | N. giunto rastremato standard | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Cone Size | N. giunto rastremato standard | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10529951
|
Lenz Laborglasinstrumente™
01502924 |
NS 24/29 | NS 19/26 |
21.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
10742682
|
Lenz Laborglasinstrumente™
01501914 |
NS 14/23 | NS 19/26 |
17.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
12694873
|
Lenz Laborglasinstrumente™
01502419 |
NS 19/26 | NS 24/29 |
21.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
10312711
|
Lenz Laborglasinstrumente™
01502919 |
NS 19/26 | NS 29/32 |
22.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
10323331
|
Lenz Laborglasinstrumente™
01504529 |
NS 29/32 | NS 45/40 |
26.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
10149740
|
Lenz Laborglasinstrumente™
01502914 |
NS 14/23 | NS 29/32 |
21.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
Descrizione
- Acc. to DIN 12257
- High taper accuracy of the cones
- Minimized need for grease
- Excellent tightness
- Corrosion-free and resistant to thermal shock
Specifica
DIN 12257 and in addition to DIN standard | |
Duran Glass | |
Expansion Adapter | |
1 Ea. |