Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Adattatore di espansione in vetro Duran™
Provides for secure and easy connection from a small cone to a large socket in glass tubing. Lenz Laborglasinstrumente™ Expansion Adapters with Ground Joints are manufactured from durable DURAN™ borosilicate glass.
Marca: Lenz Laborglasinstrumente™ 01501914
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Acc. to DIN 12257
- High taper accuracy of the cones
- Minimized need for grease
- Excellent tightness
- Corrosion-free and resistant to thermal shock
Specifica
DIN 12257 e in aggiunta allo standard DIN | |
Vetro Duran™ | |
1 ciascuno |
NS 14/23 | |
Adattatore ad espansione | |
NS 19/26 |