Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Connection Piece, with standard ground cone, 90° angle
The connector allows the connection of equipment via a hose.
15.75€ - 21.60€
Codice del prodotto | Marca | Joint Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Joint Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10767301
|
DWK Life Sciences
243000604 |
NS 14/23 |
15.75€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10602842
|
DWK Life Sciences
243000904 |
NS 29/32 |
21.60€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10203701
|
DWK Life Sciences
243000801 |
NS 24/29 |
20.40€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Description
Connectors are transition pieces with olive and have an olive instead of the second standard ground joint. Tubes can be connected via this olive, which allow e.g. the connection of a vacuum pump.
- Tight closure due to standard ground joint
- 90° angle
- With standard ground cone
- Easy and tight connection of hoses
- Fired-on, highly durable white print
Specifications
1 Ea. |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.