Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Connection Piece, with standard ground cone, 90° angle
The connector allows the connection of equipment via a hose.
Marca:  DWK Life Sciences 243000604
12.52 EUR valido fino al 2025-06-13
Usa il codice promo "24123" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10767301
  • 15.75€ / Pezzo
Price-Shattering Deals on Lab Glassware
Usa il codice promozionale 24123 al momento della conferma dell'ordine
Visualizza le promozioni disponibili
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Connectors are transition pieces with olive and have an olive instead of the second standard ground joint. Tubes can be connected via this olive, which allow e.g. the connection of a vacuum pump.
  • Tight closure due to standard ground joint
  • 90° angle
  • With standard ground cone
  • Easy and tight connection of hoses
  • Fired-on, highly durable white print
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
1 Ea.
Connection of hoses
NS 14/23