Learn More
Dodecane, ≥99%, Reagent Grade, Honeywell™
Reagent Grade,≥99%
38.95€ - 531.29€
Identificatori chimici
CAS 112-40-3
Formula molecolare C12H26
Molecular Weight (g/mol) 170.34
Numero MDL MFCD00008969
InChI Key SNRUBQQJIBEYMU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-dodecane, dihexyl, bihexyl, adakane 12, n-dodecan, n-dodecan german, duodecane, alkanes, c10-14, undecane, methyl, ccris 661
PubChem CID 8182
ChEBI CHEBI:28817
IUPAC Name dodecane
SMILES CCCCCCCCCCCC
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
15607810
SDS Vedere i documenti
Honeywell Research Chemicals
D221104-100ML
100 mL Bottiglia in vetro Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15627810
SDS Vedere i documenti
Honeywell Research Chemicals
D221104-500ML
500 mL Bottiglia in vetro
148.09€
500mL
15617810
SDS Vedere i documenti
Honeywell Research Chemicals
D221104-2.5L
2.5 L Bottiglia in vetro
531.29€
2.50L
Descrizione
Descrizione
  • ≥95% for general laboratory use.
Specifica
Vedi altri risultati
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
P301 + P310-P331
missing translation for 'rtecsNumber' : 203-967-9
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Dodecane, ≥99%, Reagent Grade, Honeywell™
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt