Learn More
Dodecane, ≥99%, Reagent Grade, Honeywell™
Codice prodotto. 15607810 Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
2.50L
500mL
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Reagent Grade,≥99%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 112-40-3
Formula molecolare C12H26
Molecular Weight (g/mol) 170.34
Numero MDL MFCD00008969
InChI Key SNRUBQQJIBEYMU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-dodecane, dihexyl, bihexyl, adakane 12, n-dodecan, n-dodecan german, duodecane, alkanes, c10-14, undecane, methyl, ccris 661
PubChem CID 8182
ChEBI CHEBI:28817
IUPAC Name dodecane
SMILES CCCCCCCCCCCC
Specifica
Materiale o nome chimico Dodecane
Punto di fusione -9.6°C
Colore Colorless
Densità 0.75g/mL at 25°C
Punti di ebollizione 215°C to 217°C
Odore Characteristic
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3(CH2)10CH3
Quantità 100 mL
Beilstein 1697175
Densità vapore 5.96 (vs air)
Peso formulazione 170.33g/mol
Percent Purity ≥99%