Learn More
DL-Valine, Thermo Scientific™
97.38€ - 360.80€
Identificatori chimici
CAS | 516-06-3 |
---|---|
Formula molecolare | C5H11NO2 |
Molecular Weight (g/mol) | 117.15 |
Numero MDL | MFCD00004267 |
InChI Key | KZSNJWFQEVHDMF-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | dl-valine, h-dl-val-oh, valin, valine, dl, dl-2-amino-3-methylbutanoic acid, 2-amino-3-methylbutanoic acid, dl, valina, dl-.alpha.-aminoisovaleric acid, dl-2-amino-3-methylbutyric acid, 2-aminoisovaleric acid |
PubChem CID | 1182 |
ChEBI | CHEBI:27266 |
IUPAC Name | 2-amino-3-methylbutanoic acid |
SMILES | CC(C)C(N)C(O)=O |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15224924
|
Thermo Scientific Acros
452832500 |
250 g | Plastic Bottle |
97.38€
250g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15204924
|
Thermo Scientific Acros
452830010 |
1 kg | Plastic Bottle |
360.80€
1kg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
Identificatori chimici
516-06-3 | |
117.15 | |
KZSNJWFQEVHDMF-UHFFFAOYSA-N | |
1182 | |
2-amino-3-methylbutanoic acid |
C5H11NO2 | |
MFCD00004267 | |
dl-valine, h-dl-val-oh, valin, valine, dl, dl-2-amino-3-methylbutanoic acid, 2-amino-3-methylbutanoic acid, dl, valina, dl-.alpha.-aminoisovaleric acid, dl-2-amino-3-methylbutyric acid, 2-aminoisovaleric acid | |
CHEBI:27266 | |
CC(C)C(N)C(O)=O |
Specifica
DL-Valine | |
C5H11NO2 | |
dl-valine, h-dl-val-oh, valin, valine, dl, dl-2-amino-3-methylbutanoic acid, 2-amino-3-methylbutanoic acid, dl, valina, dl-.alpha.-aminoisovaleric acid, dl-2-amino-3-methylbutyric acid, 2-aminoisovaleric acid | |
CC(C)C(N)C(O)=O | |
117.15 | |
CHEBI:27266 | |
Ultrapuro |
516-06-3 | |
MFCD00004267 | |
KZSNJWFQEVHDMF-UHFFFAOYSA-N | |
2-amino-3-methylbutanoic acid | |
1182 | |
117.15 |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- DL-Valine