Learn More
DL-Valine, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15204924
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
Imballaggio:
Plastic Bottle
Identificatori chimici
CAS 516-06-3
Formula molecolare C5H11NO2
Molecular Weight (g/mol) 117.15
Numero MDL MFCD00004267
InChI Key KZSNJWFQEVHDMF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dl-valine, h-dl-val-oh, valin, valine, dl, dl-2-amino-3-methylbutanoic acid, 2-amino-3-methylbutanoic acid, dl, valina, dl-.alpha.-aminoisovaleric acid, dl-2-amino-3-methylbutyric acid, 2-aminoisovaleric acid
PubChem CID 1182
ChEBI CHEBI:27266
IUPAC Name 2-amino-3-methylbutanoic acid
SMILES CC(C)C(N)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico DL-Valine
Imballaggio Plastic Bottle
Quantità 1 kg
Peso formulazione 117.15
Grado Ultrapuro
Identificativo prodotto
  • DL-Valine