Learn More
Tenak™ 30 mm Cryobox Dividers
Dividers for use with 50 mm high cryoboxes.
Marca:  Tenak™ TE22686
Codice prodotto. 11541775
  • 51.00€ / pezzi 36
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 12-09-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • For use in cardboard cryoboxes
  • Holds cryogenic vials
  • Grid style divider
Specifica
Specifica
Grid Divider
Vials with 17.75 mm O.D.
30 mm
50 mm high cryoboxes
7 x 7 cells