Learn More
Tenak™ 30 mm Cryobox Dividers
Dividers for use with 50 mm high cryoboxes.
40.20€ - 55.80€
Specifica
Tipo Grid Divider
Da utilizzare con (apparecchiatura) 50 mm high cryoboxes
Altezza (sistema metrico) 30 mm
Visualizza altre specifiche
Prodotti 16
Codice del prodotto Marca Capacità Array di provette Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Capacità Array di provette Prezzo Quantità e disponibilità  
15210464
Vedere i documenti
Tenak™
TE22685
Vials with 15.50 mm O.D. 8 x 8 cells
51.00€
pezzi 36
Spedizione stimata: 15-07-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15210544
Vedere i documenti
Tenak™
TE22111
Vials with 41 mm O.D. 3 x 3 cells
40.20€
pezzi 36
Spedizione stimata: 08-08-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15220544
Vedere i documenti
Tenak™
TE22112
Vials with 31 mm O.D. 4 x 4 cells
40.20€
pezzi 36
Spedizione stimata: 11-07-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15220624
Vedere i documenti
Tenak™
TE22679
Vials with 7.50 mm O.D. 16 x 16 cells
55.80€
pezzi 36
Spedizione stimata: 08-08-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15230544
Vedere i documenti
Tenak™
TE22113
Vials with 24 mm O.D. 5 x 5 cells
40.20€
pezzi 36
Spedizione stimata: 08-08-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15230624
Vedere i documenti
Tenak™
TE22680
Vials with 8.75 mm O.D. 14 x 14 cells
55.80€
pezzi 36
Spedizione stimata: 08-08-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15240624
Vedere i documenti
Tenak™
TE22681
Vials with 9.50 mm O.D. 13 x 13 cells
55.80€
pezzi 36
Spedizione stimata: 08-08-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15250544
Vedere i documenti
Tenak™
TE22116
Vials with 9 mm O.D. 13 x 13 cells
51.00€
pezzi 36
Spedizione stimata: 08-08-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15250624
Vedere i documenti
Tenak™
TE22682
Vials with 10.25 mm O.D. 12 x 12 cells
55.80€
pezzi 36
Spedizione stimata: 08-08-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15260544
Vedere i documenti
Tenak™
TE22117
Vials with 8 mm O.D. 14 x 14 cells
51.00€
pezzi 36
Spedizione stimata: 08-08-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15270544
Vedere i documenti
Tenak™
TE22118
Vials with 7 mm O.D. 16 x 16 cells
51.00€
pezzi 36
Spedizione stimata: 08-08-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15270624
Vedere i documenti
Tenak™
TE22688
Vials with 25.25 mm O.D. 5 x 5 cells
46.20€
pezzi 36
Spedizione stimata: 28-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15280624
Vedere i documenti
Tenak™
TE22689
Vials with 31.75 mm O.D. 4 x 4 cells
46.20€
pezzi 36
Spedizione stimata: 08-08-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15290624
Vedere i documenti
Tenak™
TE22690
Vials with 42.50 mm O.D. 3 x 3 cells
46.20€
pezzi 36
Spedizione stimata: 08-08-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11541775
Vedere i documenti
Tenak™
TE22686
Vials with 17.75 mm O.D. 7 x 7 cells
51.00€
pezzi 36
Spedizione stimata: 08-08-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11591675
Vedere i documenti
Tenak™
TE22115
Vials with 10 mm O.D. 12 x 12 cells
51.00€
pezzi 36
Spedizione stimata: 08-08-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • For use in cardboard cryoboxes
  • Holds cryogenic vials
  • Grid style divider
Specifica
Specifica
Grid Divider
50 mm high cryoboxes
30 mm