Learn More
Tenak™ 30 mm Cryobox Dividers
Dividers for use with 50 mm high cryoboxes.
Marca:  Tenak™ TE22112
Codice prodotto. 15220544
  • 40.20€ / pezzi 36
Spedizione stimata: 11-07-2025
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • For use in cardboard cryoboxes
  • Holds cryogenic vials
  • Grid style divider
Specifica
Specifica
Grid Divider
Vials with 31 mm O.D.
30 mm
50 mm high cryoboxes
4 x 4 cells