Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Disposable Ground Joint Sleeve
Fits like a second skin without adding bulk
35.00€ - 103.00€
Specifica
Tipo | Disposable |
---|---|
Materiale | PTFE |
Quantità | 10 |
Temperature Range (Metric) | -200 to +260 °C |
Spessore | 50 μm |
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10862231
|
Lenz Laborglasinstrumente™
01101514 |
For ground joints NS 14/23 |
35.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 16-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15346459
|
Lenz Laborglasinstrumente™
01101524 |
For ground joints NS 24/29 |
66.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 17-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10617153
|
Lenz Laborglasinstrumente™
01101545 |
For ground joints NS 45/40 |
103.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 09-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Thin walled
- Outstanding chemical resistance at operating temperatures from -200 to +260 °C
- Without grip collar, simplifying use of joint clips
Specifica
Disposable | |
10 | |
50 μm |
PTFE | |
-200 to +260 °C |