Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Disposable Ground Joint Sleeve
Fits like a second skin without adding bulk
Marca:  Lenz Laborglasinstrumente™ 01101545
Codice prodotto. 10617153
  • 103.00€ / pezzi 10
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 21-07-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Thin walled
  • Outstanding chemical resistance at operating temperatures from -200 to +260 °C
  • Without grip collar, simplifying use of joint clips
Specifica
Specifica
For ground joints NS 45/40
10
50 μm
Disposable
PTFE
-200 to +260 °C
45/40
Documenti
One moment while we fetch your results.
Certificati
Promozioni
Promozioni
Titolo del prodotto
Lenz Laborglasinstrumente™ Disposable Ground Joint Sleeve > For Use With (Equipment): For ground joints NS 45/40