Learn More
Masterflex™ Straight Tubing Connector
With barbed fittings.
23.55€ - 27.30€
Specifica
Materiale | Polypropylene |
---|---|
Metodo di sterilizzazione | ETO or Gamma |
Include | Barbed fittings |
Product Type | Straight Tubing Connector |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema imperiale) interno | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema imperiale) interno | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15531295
|
Masterflex™
40622-57 |
0.19 in. |
27.30€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 06-10-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
12683606
|
Masterflex™
40610-00 |
0.25 in. |
25.55€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 21-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15511295
|
Masterflex™
40610-01 |
0.31 in. |
25.25€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 29-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15521295
|
Masterflex™
40610-02 |
0.38 in. |
23.55€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 06-10-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Made from polypropylene
- Ethylene Oxide/Gamma sterilized
Specifica
Polypropylene | |
ETO or Gamma | |
Barbed fittings | |
Straight Tubing Connector |