Learn More
Masterflex™ Straight Tubing Connector
With barbed fittings.
Marca: Masterflex™ 40610-01
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Made from polypropylene
- Ethylene Oxide/Gamma sterilized
Specifica
0.31 in. | |
Polypropylene | |
Barbed fittings |
0.79 cm | |
ETO or Gamma | |
Straight Tubing Connector |