Learn More
BRAND™ Discharge Valves for Dispensette™ S Bottletop Dispensers
Valves for Dispensette™ S / S Organic / S Trace Analysis
45.60€ - 81.50€
Specifica
Product Type | Discharge Valve |
---|---|
Colore | Translucent |
Da utilizzare con (applicazione) | Dispensing liquid |
Include | Discharge Valve Only |
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Autoclavabile | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Autoclavabile | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15643977
|
BRAND™
6727 |
Dispensette S ≤10 mL | Autoclavable |
48.35€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
15663977
|
BRAND™
6730 |
Dispensette S Organic, 25, 50, 100 mL | Autoclavable |
56.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
15523583
|
BRAND™
6728 |
Dispensette S ≥25 mL | Autoclavable |
55.35€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
15653977
|
BRAND™
6729 |
Dispensette S Organic, 5 and 10 mL | Autoclavable |
46.20€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
15673977
|
BRAND™
6732 |
Dispensette S Trace Analysis Pt-Ir | Not Autoclavable |
81.50€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
15683977
|
BRAND™
6733 |
Dispensette S Trace Analysis Ta | Not Autoclavable |
81.50€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
15603987
|
BRAND™
6749 |
Dispensette S, 1 and 2mL | Autoclavable |
45.60€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
Descrizione
- Discharge valves are manufactured of PFA/Boro 3.3/ceramic components. The Dispensette™ S discharge valve has a platinum-iridium valve spring; the Dispensette™ S Organic discharge valve has a tantalum valve spring.
- Discharge valves for the Dispensette™ S Trace Analysis are available with either a platinum-iridium or tantalum valve spring for specific applications (e.g., Pt-Ir valve for dispensing HF). Available in two or three sizes: one for 1mL and 2mL models; one for 5mL and 10mL models; one for 25mL, 50mL and 100mL models
Specifica
Discharge Valve | |
Translucent | |
Dispensing liquid | |
Discharge Valve Only |