Learn More
BRAND™ Discharge Valves for Dispensette™ S Bottletop Dispensers
Valves for Dispensette™ S / S Organic / S Trace Analysis
Marca:  BRAND™ 6728
37.09 EUR valido fino al 2025-08-22
Usa il codice promo "24148" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15523583
  • 55.35€ / Pezzo
Genomics Powerhouse
Usa il codice promozionale 24117 al momento della conferma dell'ordine
Visualizza le promozioni disponibili
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Discharge valves are manufactured of PFA/Boro 3.3/ceramic components. The Dispensette™ S discharge valve has a platinum-iridium valve spring; the Dispensette™ S Organic discharge valve has a tantalum valve spring.
  • Discharge valves for the Dispensette™ S Trace Analysis are available with either a platinum-iridium or tantalum valve spring for specific applications (e.g., Pt-Ir valve for dispensing HF). Available in two or three sizes: one for 1mL and 2mL models; one for 5mL and 10mL models; one for 25mL, 50mL and 100mL models
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Discharge Valve
Translucent
Dispensing liquid
Discharge Valve Only
Autoclavable
ETFE, Borosilicate Glass, Ceramic
Dispensette S ≥25 mL