Learn More
BRAND™ Discharge Tubes for Dispensette™ S Bottletop Dispensers
For use with Dispensette S Bottletop Dispensers.
20.10€ - 108.00€
Specifica
Product Type | Discharge Tube |
---|---|
Volume (sistema metrico) | 5, 10 mL |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Dispensette S Bottletop Dispensers |
Tipo di punta | Fine tip |
Codice del prodotto | Marca | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
15603997
|
BRAND™
708012 |
Without recirculation valve |
20.10€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||||
15549724
|
BRAND™
708112 |
Recirculation valve |
108.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||||
Descrizione
- Fine tip
- Volume: 5 and 10mL
- Available with or without recirculation valve
Specifica
Discharge Tube | |
5, 10 mL | |
Dispensette S Bottletop Dispensers | |
Fine tip |
Titolo del prodotto
BRAND™ Discharge Tubes for Dispensette™ S Bottletop Dispensers