Learn More
BRAND™ Discharge Tubes for Dispensette™ S Bottletop Dispensers
For use with Dispensette S Bottletop Dispensers.
Marca: BRAND™ 708112
71.75 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Fine tip
- Volume: 5 and 10mL
- Available with or without recirculation valve
Specifica
Discharge Tube | |
Dispensette S Bottletop Dispensers | |
Fine tip |
5, 10 mL | |
Recirculation valve |