Learn More
SymLine™ Supporti da tavolo e da parete
Le unità di riempimento sono montate in modo da risparmiare spazio nel vostro spazio di lavoro. Disponibile come connessione speciale HPLC, per il collegamento diretto ai vostri tubi di scarico.
120.00€ - 474.00€
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) | Trasferimento di liquidi in sistemi di rifiuti collegati |
---|---|
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Può essere combinato con un collettore 3 x e 4 x, SafetyWasteCap, imbuto di sicurezza e sistema di tubi |
Codice del prodotto | Marca | Dimensione chiusura | Include | Product Type | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensione chiusura | Include | Product Type | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
17327419
|
SymLine™
106601 |
GL45 (m), filo inferiore GL 25 (m) | Mount with Mounting Flange, Long Shaft for XL-funnel, two 90° Bends | Montaggio a parete |
474.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
10243090
|
SymLine™
106450 |
32 mm (OD) alla filettatura superiore GL 45 | Mount for Desktop Borehole (OD) 35 mm with Counter | Supporto da tavolo |
120.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
15265134
|
SymLine™
106412 |
6 x UNF 1/4 in., 1 x NPT 1/8 in. | Mount with Fittings for Capillary dia. 2.3/3.2 mm and 1 x NPT 1/8 in. Connection on Top, Tube Connector for (ID) dia. 6.4 to 9 mm, Pad dia. 53 mm, Connection to Pipe (OD) 32 mm | Supporto da tavolo |
269.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 06-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
16313547
|
SymLine™
106616 |
4 x UNF 1/4 in. 28 G e 2 x NPT 1/8 in. | Mount with Pad dia. 53 mm with Connecting Thread GL25 (m) | Supporto da tavolo |
295.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 25-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
15357439
|
SymLine™
106612 |
GL45 | Mount with Mounting Flange for Rear Wall Borehole of 34 to 45 mm | Montaggio a parete |
251.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
15846394
|
SymLine™
106455 |
Filo inferiore GL 25 (m) al filo superiore GL 45 (m) | Mount for Desktop Borehole (OD) 35 mm with Counter | Supporto da tavolo |
208.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
Descrizione
Specifica
Trasferimento di liquidi in sistemi di rifiuti collegati | |
Può essere combinato con un collettore 3 x e 4 x, SafetyWasteCap, imbuto di sicurezza e sistema di tubi |