Learn More
SymLine™ Supporti da tavolo e da parete
Le unità di riempimento sono montate in modo da risparmiare spazio nel vostro spazio di lavoro. Disponibile come connessione speciale HPLC, per il collegamento diretto ai vostri tubi di scarico.
Marca:  SymLine™ 106412
229.79 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15265134
  • 269.00€ / Pezzo
Everyday Lab Essentials
Usa il codice promozionale 24132 al momento della conferma dell'ordine
Visualizza le promozioni disponibili
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 05-08-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Il Desktop Mount può essere integrato in quasi tutte le aree di lavoro. Sia che venga utilizzato in combinazione con un tavolo da lavoro o una cappa aspirante, fornisce sempre un trasferimento efficiente dei rifiuti liquidi nei sistemi di rifiuti collegati.
  • Supporto da tavolo piatto e raccoglitore di rifiuti HPLC in uno. Grazie ai collegamenti integrati per capillari e tubi, questa installazione sporge solo leggermente dal piano di lavoro.
  • Con il supporto a parete posteriore, si sfrutta la capacità disponibile della vostra area di lavoro e si ha ancora più spazio per i campioni di laboratorio e i setup sperimentali. Potete smaltire i rifiuti direttamente nella cappa aspirante.
  • Specifica
    Specifica
    6 x UNF 1/4 in., 1 x NPT 1/8 in.
    Trasferimento di liquidi in sistemi di rifiuti collegati
    HDPE
    Mount with Fittings for Capillary dia. 2.3/3.2 mm and 1 x NPT 1/8 in. Connection on Top, Tube Connector for (ID) dia. 6.4 to 9 mm, Pad dia. 53 mm, Connection to Pipe (OD) 32 mm
    Può essere combinato con un collettore 3 x e 4 x, SafetyWasteCap, imbuto di sicurezza e sistema di tubi
    Supporto da tavolo