Learn More
Thermo Scientific Chemicals D(+)-Raffinose pentahydrate, 99+%
CAS: 17629-30-0 | C18H32O16·5H2O | 594.52 g/mol
106.61€ - 895.46€
Identificatori chimici
CAS | 17629-30-0 |
---|---|
Formula molecolare | C18H32O16·5H2O |
Molecular Weight (g/mol) | 594.52 |
Numero MDL | MFCD00071590 |
InChI Key | BITMAWRCWSHCRW-ORBWWOJFSA-N |
Sinonimo | d-+-raffinosepentahydrate |
PubChem CID | 134129414 |
IUPAC Name | (3S,4S,5R,6R)-2-[[(2R,3S,4S,5S)-6-[(2S,3S,4R,5R)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]oxy-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]methoxy]-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol;pentahydrate |
SMILES | C(C1C(C(C(C(O1)OCC2C(C(C(C(O2)OC3(C(C(C(O3)CO)O)O)CO)O)O)O)O)O)O)O.O.O.O.O.O |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10246730
|
Thermo Scientific Chemicals
195670250 |
25 g | Bottiglia in vetro |
106.61€
25g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10143830
|
Thermo Scientific Chemicals
195671000 |
100 g | Bottiglia in vetro |
273.36€
100g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10618153
|
Thermo Scientific Chemicals
195675000 |
500 g | Bottiglia in vetro |
895.46€
500g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
17629-30-0 | |
594.52 | |
BITMAWRCWSHCRW-ORBWWOJFSA-N | |
134129414 | |
C(C1C(C(C(C(O1)OCC2C(C(C(C(O2)OC3(C(C(C(O3)CO)O)O)CO)O)O)O)O)O)O)O.O.O.O.O.O |
C18H32O16·5H2O | |
MFCD00071590 | |
d-+-raffinosepentahydrate | |
(3S,4S,5R,6R)-2-[[(2R,3S,4S,5S)-6-[(2S,3S,4R,5R)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]oxy-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]methoxy]-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol;pentahydrate |
Specifica
D(+)-Raffinose pentahydrate | |
78.0°C to 80.5°C | |
Authentic | |
C18H32O16·5H2O | |
17, V,8, 403 | |
+ 105.00 (20.00°C c=10,water,dry basis) | |
d-+-raffinosepentahydrate | |
BITMAWRCWSHCRW-ORBWWOJFSA-N | |
(3S,4S,5R,6R)-2-[[(2R,3S,4S,5S)-6-[(2S,3S,4R,5R)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]oxy-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]methoxy]-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol;pentahydrate | |
134129414 | |
99+% |
17629-30-0 | |
White | |
99% min. (ELSD) (HPLC) | |
MFCD00071590 | |
14, 8096 | |
+ 105.00 | |
(10% in water) Clear colorless | |
C(C1C(C(C(C(O1)OCC2C(C(C(C(O2)OC3(C(C(C(O3)CO)O)O)CO)O)O)O)O)O)O)O.O.O.O.O.O | |
594.52 | |
594.52 | |
Crystalline Powder |