Learn More
Thermo Scientific Chemicals D(+)-Raffinose pentahydrate, 99+%
Codice prodotto. 10618153
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
CAS: 17629-30-0 | C18H32O16·5H2O | 594.52 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 17629-30-0
Formula molecolare C18H32O16·5H2O
Molecular Weight (g/mol) 594.52
Numero MDL MFCD00071590
InChI Key BITMAWRCWSHCRW-ORBWWOJFSA-N
Sinonimo d-+-raffinosepentahydrate
PubChem CID 134129414
IUPAC Name (3S,4S,5R,6R)-2-[[(2R,3S,4S,5S)-6-[(2S,3S,4R,5R)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]oxy-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]methoxy]-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol;pentahydrate
SMILES C(C1C(C(C(C(O1)OCC2C(C(C(C(O2)OC3(C(C(C(O3)CO)O)O)CO)O)O)O)O)O)O)O.O.O.O.O.O
Specifica
Materiale o nome chimico D(+)-Raffinose pentahydrate
Punto di fusione 78.0°C to 80.5°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99% min. (ELSD) (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 500 g
Beilstein 17, V,8, 403
Indice di Merck 14, 8096
Condizione di rotazione specifica + 105.00 (20.00°C c=10,water,dry basis)
Rotazione specifica + 105.00
Informazioni di solubilità (10% in water) Clear colorless
Peso formulazione 594.52
Percent Purity 99+%
Forma fisica Crystalline Powder