Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cresol Red sodium salt, 0.04% w/v aq. soln.
CAS: 62625-29-0 | C21H17O5S
27.05€ - 37.70€
Identificatori chimici
CAS | 62625-29-0 |
---|---|
Formula molecolare | C21H17O5S |
Numero MDL | MFCD00001618 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11395547
|
Thermo Scientific Chemicals
042752.AE |
100 mL |
27.05€
100mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11376149
|
Thermo Scientific Chemicals
042752.AP |
500 mL |
37.70€
500mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
62625-29-0 | |
C21H17O5S | |
MFCD00001618 |
Specifica
Cresol Red sodium salt | |
0.04% w/v aq. soln. | |
MFCD00001618 | |
Liquid |
62625-29-0 | |
C21H17O5S | |
404.42 |
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'einecsNumber' : 263-654-8
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures