Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cresol Red sodium salt, 0.04% w/v aq. soln.
CAS: 62625-29-0 | C21H17O5S
Marca:  Thermo Scientific Chemicals 042752.AP
37.51 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Quantità 500 mL
Codice prodotto. 11376149
  • 37.70€ / 500mL
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Identificatori chimici
62625-29-0
C21H17O5S
MFCD00001618
Specifica
Cresol Red sodium salt
0.04% w/v aq. soln.
MFCD00001618
500 mL
62625-29-0
C21H17O5S
404.42
Liquid
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS Documenti