Learn More
Corning™ Bottiglie di conservazione monouso Costar™
In polistirene trasparente per garantire resistenza e ottima visibilità. ™™
78.95€ - 119.17€
Specifica
Colore | Trasparente |
---|---|
Materiale | Polistirene |
N. per confezione | 1/Pk. |
Sterilità | Sterile |
Colore chiusura | Rosso |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10052491
![]() ![]() |
Corning™
8388 |
125 ml |
101.00€
pezzi 24 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10539082
![]() ![]() |
Corning™
8390 |
250 ml |
89.49€
pezzi 12 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10179200
![]() ![]() |
Corning™
8393 |
500 mL |
78.95€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 11-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10177500
![]() ![]() |
Corning™
8396 |
1000 ml |
119.17€
pezzi 12 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Disposable polystyrene bottles for storage of media, buffers, and other aqueous solutions
- ™
- Plug seal caps (45 mm) provide an airtight seal and help minimize the risk of contamination.
- Bottles can be used with Corning vacuum filtration systems with 45 mm neck sizes (Cat. Nos. 430626, 430627, 431161, 430049, 430513, 430514,431118, 430015, and 431174).
- Sterili
- Apirogeni
Specifica
Trasparente | |
1/Pk. | |
Rosso | |
Cilindrico | |
45 mm |
Polistirene | |
Sterile | |
45 | |
HDPE | |
Tappo sigillante |