Learn More
Corning™ Bottiglie di conservazione monouso Costar™
In polistirene trasparente per garantire resistenza e ottima visibilità. ™™
Marca: Corning™ 8396
85.57 EUR valido fino al 2025-07-13
Usa il codice promo "24135" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- Disposable polystyrene bottles for storage of media, buffers, and other aqueous solutions
- ™
- Plug seal caps (45 mm) provide an airtight seal and help minimize the risk of contamination.
- Bottles can be used with Corning vacuum filtration systems with 45 mm neck sizes (Cat. Nos. 430626, 430627, 431161, 430049, 430513, 430514,431118, 430015, and 431174).
- Sterili
- Apirogeni
Specifica
32 once, 1000 ml | |
32 once | |
Polistirene | |
1/Pk. | |
Rosso | |
Cilindrico | |
45 mm |
1000 ml | |
Trasparente | |
12/Cs. | |
Sterile | |
45 | |
HDPE | |
Tappo sigillante |