Learn More
Corning™ Reusable PFA Low-Form Beakers
Translucent PFE with raised graduation scale
449.68€ - 1181.43€
Specifica
Colore | Semitrasparente |
---|---|
Materiale | PFA |
Da utilizzare con (applicazione) | For High Temperature and Chemical Resistance |
Temperatura (sistema imperiale) operativa max | 68°F |
Temperatura (sistema metrico) operativa max | 20°C |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11347851
|
Corning™
1003P-50 |
50 mL |
479.66€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 23-10-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11307851
|
Corning™
1003P-100 |
100 mL |
563.51€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 23-10-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11337851
|
Corning™
1003P-250 |
250 mL |
449.68€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 23-10-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11357851
|
Corning™
1003P-500 |
500 mL |
671.40€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 23-10-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11317851
|
Corning™
1003P-1L |
1 L |
1181.43€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 23-10-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
These beakers are translucent with a raised graduation scale. They feature high temperature and chemical resistance.
Specifica
Semitrasparente | |
For High Temperature and Chemical Resistance | |
20°C | |
Autoclavable | |
Sì | |
Raised Scale |
PFA | |
68°F | |
Becher | |
Reusable | |
DIN, ASTM Class A and B | |
Griffin |