Learn More
Corning™ Reusable PFA Low-Form Beakers
Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1 L
Descrizione
These beakers are translucent with a raised graduation scale. They feature high temperature and chemical resistance.
Specifica
Specifica
Colore | Semitrasparente |
Diametro (sistema imperiale) esterno | 4.09 in. |
Diametro (sistema metrico) esterno | 10.4 cm |
Capacità (sistema metrico) | 1 L |
Materiale | PFA |
Da utilizzare con (applicazione) | For High Temperature and Chemical Resistance |
Altezza (sistema imperiale) | 5.51 in. |
Altezza (sistema metrico) | 14 cm |
Incrementi | 100 mL |
Temperatura (sistema imperiale) operativa max | 68°F |