Learn More
Corning™ Micropiastre in polistirene da 384 pozzetti con trattamento TC
In polistirene di grado medicale per garantire resistenza. Le micropiastre in polistirene nero o bianco Corning™ da 384 pozzetti con fondo trasparente consentono l'analisi dall'alto o dal basso mediante lettori per micropiastre a rilevamento.
1315.48€ - 1356.91€
Specifica
Codice a barre | No Barcode |
---|---|
Formato | Standard |
Coperchio | Without Lid |
Matrice | 16 x 24 |
Binding Type | Medium Binding |
Descrizione
- Polistirene stampato con pozzetti opachi e fondi otticamente trasparenti
- Leggibili dall'alto o dal basso per visione diretta al microscopio e con rilevatori CCD con videocamera
- Le pareti nere o bianche opache prevengono l'interferenza tra pozzetti
- Volumi di esercizio consigliati da 20 a 80 μl; volume totale del pozzetto di 112 μl
- Le micropiastre sterili sono trattate mediante radiazione gamma e certificate apirogene
- Per saggi in luminescenza e fluorescenza
- Le dimensioni della piastra sono conformi agli standard industriali proposti
Specifica
No Barcode | |
Without Lid | |
Medium Binding | |
384 | |
Non-sterile | |
Flat Bottom (F-well) | |
100/Cs. |
Standard | |
16 x 24 | |
Polystyrene | |
20 to 80 μL | |
Non trattata | |
Hydrophobic in nature and binds bio-molecules through passive interactions. Suitable for the immobilization of large molecules, such as antibodies, that have large hydrophobic regions. |