Learn More
Corning™ Micropiastre in polistirene da 384 pozzetti con trattamento TC
In polistirene di grado medicale per garantire resistenza. Le micropiastre in polistirene nero o bianco Corning™ da 384 pozzetti con fondo trasparente consentono l'analisi dall'alto o dal basso mediante lettori per micropiastre a rilevamento.
Marca: Corning™ 3706
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Molded polystyrene with opaque walls and optically clear bottoms
- Readable from top or bottom for direct microscope viewing and CCD camera-based detectors
- Opaque black or white walls prevent well to well crosstalk
- Recommended working volumes of 20 to 80μL; total well volume of 112μL
- Sterile microplates are sterilized by gamma radiation and certified nonpyrogenic
- Suited for flourescent and luminescent assays
- Plate dimensions meet proposed industry standard
Specifica
No Barcode | |
Without Lid | |
Medium Binding | |
Polistirene | |
20 - 80 μl | |
Non trattata | |
Per analisi e SPA a fluorescenza e a luminescenza |
Standard | |
16 x 24 | |
Bianco, Clear Bottom | |
384 | |
Non-sterile | |
Flat Bottom (F-well) | |
100/Cs. |