Learn More
Corning™ Puntali per pipette DeckWorks
Universal tip fits in hinged DeckWorks racks that allows for easy rack stacking
75.59€ - 337.48€
Specifica
Sterilità Non sterile
Da utilizzare con (applicazione) Universal tip fits in hinged DeckWorks racks that allows for easy rack stacking
Formato Rack con coperchio incernierato
Stile punta Round
Imballaggio Hinged rack
Visualizza altre specifiche
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Volume (sistema metrico) Colore Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Volume (sistema metrico) Colore Prezzo Quantità e disponibilità  
11941841
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Corning™
4115
0.1 to 10 μL Natural
75.59€
pezzi 960
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 28-11-2025
Aggiungi al carrello
11971841
Vedere i documenti
Corning™
4118
1 to 300 μL Natural
86.66€
pezzi 960
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 01-08-2025
Aggiungi al carrello
11951841
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Corning™
4116
1 to 200 μL Natural
75.59€
pezzi 960
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 28-11-2025
Aggiungi al carrello
11961841
Vedere i documenti
Corning™
4117
1 to 200 μL Yellow
75.59€
pezzi 960
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 28-11-2025
Aggiungi al carrello
11981841
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Corning™
4119
100 to 1000 μL Natural
86.66€
pezzi 768
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 28-11-2025
Aggiungi al carrello
11343645
Vedere i documenti
Corning™
4119
100 to 1000 μL Natural Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
Corning universal fit tips in hinged DeckWorks racks are available in 10 μL, 200 μL, 300 μL, and 1,000 μL sizes. The 10 μL, 300 μL, and 1,000 μL tips are extended length and allow for improved access into microcentrifuge (1.5 mL) and standard conical bottom (15/50 mL) centrifuge tubes. Robust 96-tip racks are designed for repeated steam autoclave cycles and can be reused by removing the empty grey tip deck and replacing it with a new reload deck of 96 tips from the DeckWorks reload system. Corning racked 300 μL DeckWorks pipet tips are designed for all popular 300 μL multi-channel instruments.
Specifica
Specifica
Non sterile
Rack con coperchio incernierato
Hinged rack
Universal tip fits in hinged DeckWorks racks that allows for easy rack stacking
Round
DeckWorks