Learn More
Corning™ Puntali per pipette DeckWorks
Universal tip fits in hinged DeckWorks racks that allows for easy rack stacking
Marca:  Corning™ 4119
Codice prodotto. 11343645
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Corning universal fit tips in hinged DeckWorks racks are available in 10 μL, 200 μL, 300 μL, and 1,000 μL sizes. The 10 μL, 300 μL, and 1,000 μL tips are extended length and allow for improved access into microcentrifuge (1.5 mL) and standard conical bottom (15/50 mL) centrifuge tubes. Robust 96-tip racks are designed for repeated steam autoclave cycles and can be reused by removing the empty grey tip deck and replacing it with a new reload deck of 96 tips from the DeckWorks reload system. Corning racked 300 μL DeckWorks pipet tips are designed for all popular 300 μL multi-channel instruments.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
100 to 1000 μL
Natural
Rack con coperchio incernierato
Hinged rack
Non sterile
Universal tip fits in hinged DeckWorks racks that allows for easy rack stacking
Round
DeckWorks