Learn More
Copper(I) Chloride, Honeywell™
Reagent Grade, 97%
35.87€ - 271.77€
Identificatori chimici
CAS | 7758-89-6 |
---|---|
Formula molecolare | ClCu |
Molecular Weight (g/mol) | 98.996 |
Numero MDL | MFCD00010971 |
InChI Key | OXBLHERUFWYNTN-UHFFFAOYSA-M |
Sinonimo | cuprous chloride, copper i chloride, copper chloride cucl, copper monochloride, dicopper dichloride, copper 1+ chloride, cucl, chlorid medny czech |
PubChem CID | 62652 |
ChEBI | CHEBI:53472 |
IUPAC Name | chlorocopper |
SMILES | Cl[Cu] |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15641950
|
Honeywell Research Chemicals
212946-25G |
25 g | N/A | ||||||
15661950
|
Honeywell Research Chemicals
212946-500G |
500 g | N/A | ||||||
15651950
|
Honeywell Research Chemicals
212946-2KG |
2 kg |
271.77€
2kg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
- ≥95% for general laboratory use.
Identificatori chimici
7758-89-6 | |
98.996 | |
OXBLHERUFWYNTN-UHFFFAOYSA-M | |
62652 | |
chlorocopper |
ClCu | |
MFCD00010971 | |
cuprous chloride, copper i chloride, copper chloride cucl, copper monochloride, dicopper dichloride, copper 1+ chloride, cucl, chlorid medny czech | |
CHEBI:53472 | |
Cl[Cu] |
Specifica
Copper(I) Chloride | |
ClCu | |
MFCD00010971 | |
cuprous chloride, copper i chloride, copper chloride cucl, copper monochloride, dicopper dichloride, copper 1+ chloride, cucl, chlorid medny czech | |
OXBLHERUFWYNTN-UHFFFAOYSA-M | |
chlorocopper | |
62652 | |
99g/mol | |
Reagent |
7758-89-6 | |
CuCl | |
2802 | |
Partially soluble in dimethyl sulfide, Insoluble in water | |
Cl[Cu] | |
98.996 | |
CHEBI:53472 | |
97% | |
1.3mmHg (546°C) |
Sicurezza e movimentazione
P273-P280-P305 + P351 + P338-P501
H302-H315-H318-H410
missing translation for 'einecsNumber' : 231-842-9
missing translation for 'rtecsNumber' : GL6990000